3-Bromobenzophénone ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: (3-Bromophenyl)(phenyl)methanone, m-Bromobenzophenone
H53505.03 H53505.06 H53505.14
H53505.03EA 99.3 EUR InStock
H53505.03 H53505.06 H53505.14
3-Bromobenzophénone ≥97%
3-Bromobenzophénone
Purity: 97% CAS No.: 1016-77-9 Molecular Formula: C13H9BrO Formula Weight: 261.12 Melting Point: 74-78° MDL No.: MFCD00672015
Formule: C₁₃H₉BrO
MW: 261,12 g/mol
Point d'ébullition: 355 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 74…78 °C
Densité: 1.42 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00672015
Numéro CAS: 1016-77-9
EINECS: 213-808-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité