3-Bromo-5-chlorobenzonitrile ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
B3118-1G B3118-5G
TCIAB3118-1GEA 37.4 EUR InStock
TCIAB3118-1G TCIAB3118-5G
3-Bromo-5-chlorobenzonitrile ≥98.0% (par GC)
3-Bromo-5-chlorobenzonitrile
Formule: C₇H₃BrClN
Point d'ébullition: 144°C
Numéro MDL: MFCD06200840
Numéro CAS: 304854-55-5
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=908a91176898e1bd9a9a01f984eaa4d694edb55b&vid=908a91176898e1bd9a9a01f984eaa4d694edb55b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 72.0 to 76.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité