4-Bromo-2-chloro-6-fluorophénol
005575-1G 005575-5G
FLUO005575-1GEA 0 EUR InStock
FLUO005575-1G FLUO005575-5G
4-Bromo-2-chloro-6-fluorophénol
4-Bromo-2-chloro-6-fluorophénol
Formule: C₆H₃BrClFO
MW: 225,44 g/mol
Numéro MDL: MFCD01631476
Numéro CAS: 161045-79-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité