2-Bromo-4-chloro-1-fluorobenzène ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Bromo-4-fluorochlorobenzene, 2-Bromo-4-chlorofluorobenzene, 1-Bromo-3-chloro-6-fluorobenzene, 3-Bromo-1-chloro-4-fluorobenzene
H25935.14 H25935.06
H25935.14EA 276 EUR InStock
H25935.14 H25935.06
2-Bromo-4-chloro-1-fluorobenzène ≥97%
2-Bromo-4-chloro-1-fluorobenzène
Purity: 97% CAS No.: 1996-30-1 Molecular Formula: C6H3BrClF Formula Weight: 209.45 Flash Point: 85°(185°F) Refractive Index: 1.554 Boiling Point: 180° MDL No.: MFCD00672934
Formule: C₆H₃BrClF
MW: 209,44 g/mol
Point d'ébullition: 180 °C
Densité: 1.74
Point d'éclair: 85 °C (185 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00672934
Numéro CAS: 1996-30-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité