3-Bromo-5-fluorobenzonitrile
013214-25G 013214-5G 013214.10G
FLUO013214-25GEA 0 EUR InStock
FLUO013214-25G FLUO013214-5G FLUO013214.10G
3-Bromo-5-fluorobenzonitrile
3-Bromo-5-fluorobenzonitrile
Formule: C₇H₃BrFN
MW: 200,01 g/mol
Numéro MDL: MFCD04038227
Numéro CAS: 179898-34-1
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité