3-Bromo-4-hydroxybenzonitrile ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A19400.14EA 181 EUR InStock
A19400.14 A19400.06
3-Bromo-4-hydroxybenzonitrile ≥98%
3-Bromo-4-hydroxybenzonitrile
Formule: C₇H₄BrNO
MW: 198,02 g/mol
Point d'ébullition: 406 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 156…161 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00143096
Numéro CAS: 2315-86-8
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité