3-Bromo-4-méthoxybenzonitrile ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
A16698.06 A16698.14
A16698.06EA 37 EUR InStock
A16698.06 A16698.14
3-Bromo-4-méthoxybenzonitrile ≥99%
3-Bromo-4-méthoxybenzonitrile
Purity: 99% CAS No.: 117572-79-9 Molecular Formula: C8H6BrNO Formula Weight: 212.05 Melting Point: 120-124° Beilstein Reference: 3246576 UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00143097
Formule: C₈H₆BrNO
MW: 212,05 g/mol
Point de fusion: 120…124 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00143097
Numéro CAS: 117572-79-9
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité