1-Bromo-5-fluoro-2-nitrobenzène
Synonyms: 2-Bromo-4-fluoro-1-nitrobenzene, 2-Bromo-4-fluoronitrobenzene
008649-1G 008649-5G
FLUO008649-1GEA 0 EUR InStock
FLUO008649-1G FLUO008649-5G
1-Bromo-5-fluoro-2-nitrobenzène
1-Bromo-5-fluoro-2-nitrobenzène
Formule: C₆H₃BrFNO₂
MW: 220 g/mol
Numéro MDL: MFCD00792441
Numéro CAS: 700-36-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité