Bromo-4-fluoro-2 benzyle chlorure ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 1-Bromo-4-(chlorométhyl)-3-fluorobenzène
L18680.06EA 109 EUR InStock
L18680.06 L18680.03
Bromo-4-fluoro-2 benzyle chlorure ≥97%
Bromo-4-fluoro-2 benzyle chlorure
Formule: C₇H₅BrClF
MW: 223,47 g/mol
Point d'ébullition: 232 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 37 °C
Densité: 1,65
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02094036
Numéro CAS: 85510-82-3
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité