4-Bromo-2-fluorobenzonitrile 99+%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
ACRO290490010EA 24.3 EUR InStock
ACRO290490010 ACRO290490250 ACRO290490050
4-Bromo-2-fluorobenzonitrile 99+%
4-Bromo-2-fluorobenzonitrile
Formule: C₇H₃BrFN
MW: 200,01 g/mol
Point d'ébullition: 238…239 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 69…72 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00143264
Numéro CAS: 105942-08-3
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light brown Crystalline powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 69 to 72 °C
GC ≥99.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité