4-Bromo-2-(trifluorométhoxy)phénol ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
H31726.03EA 104 EUR InStock
H31726.03 H31726.06
4-Bromo-2-(trifluorométhoxy)phénol ≥98%
4-Bromo-2-(trifluorométhoxy)phénol
Formule: C₇H₄BrF₃O₂
Point de fusion: 51…55 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09037798
Numéro CAS: 690264-39-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité