4'-Butylacétophénone ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 4'-n-Butylacetophenone, 4-Butylacetophenone, p-Butylacetophenone
A15296.06 A15296.14
A15296.06EA 58.9 EUR InStock
A15296.06 A15296.14
4'-Butylacétophénone ≥97%
4'-Butylacétophénone
Purity: 97% CAS No.: 37920-25-5 Molecular Formula: C12H16O Formula Weight: 176.26 Flash Point: 110°(230°F) Boiling Point: 101-102°/1.5mm MDL No.: MFCD00017500
Formule: C₁₂H₁₆O
MW: 176,26 g/mol
Point d'ébullition: 101…102 °C (1.5 mmHg)
Densité: 0.957
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00017500
Numéro CAS: 37920-25-5
EINECS: 253-715-7
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité