3'-Chloro-2',6'-difluoroacétophénone
Synonyms: 1-(3-Chloro-2,6-difluorophenyl)ethanone
005583-1G 005583-5G
FLUO005583-1GEA 0 EUR InStock
FLUO005583-1G FLUO005583-5G
3'-Chloro-2',6'-difluoroacétophénone
3'-Chloro-2',6'-difluoroacétophénone
Formule: C₈H₅ClF₂O
MW: 190,58 g/mol
Numéro MDL: MFCD01631329
Numéro CAS: 177942-50-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité