4'-Chloro-2',5'-difluoroacétophénone
FL1626.1 001626-5G 001626-25G
CHMPFL1626.1EA 0 EUR InStock
CHMPFL1626.1 FLUO001626-5G FLUO001626-25G
4'-Chloro-2',5'-difluoroacétophénone
4'-Chloro-2',5'-difluoroacétophénone
Formule: C₈H₅ClF₂O
MW: 190,58 g/mol
Numéro MDL: MFCD00068247
Numéro CAS: 655-12-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité