1-Chloro-2,6-difluoro-3-nitrobenzène
Synonyms: 3-Chloro-2,4-difluoronitrobenzene, 2-Chloro-1,3-difluoro-4-nitrobenzene
013797-25G 013797-5G
FLUO013797-25GEA 0 EUR InStock
FLUO013797-25G FLUO013797-5G
1-Chloro-2,6-difluoro-3-nitrobenzène
1-Chloro-2,6-difluoro-3-nitrobenzène
Formule: C₆H₂ClF₂NO₂
MW: 193,54 g/mol
Numéro MDL: MFCD00042201
Numéro CAS: 3847-58-3
EINECS: 411-980-8
ONU: 2923
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité