1-Chloro-2-ethynylbenzène ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H53441.03 H53441.06
H53441.03EA 99.1 EUR InStock
H53441.03 H53441.06
1-Chloro-2-ethynylbenzène ≥98%
1-Chloro-2-ethynylbenzène
Purity: 98% CAS No.: 873-31-4 Molecular Formula: C8H5Cl Formula Weight: 136.58 Flash Point: 70°(158°F) Refractive Index: 1.5710 Boiling Point: 82°/12mm MDL No.: MFCD00269951
Formule: C₈H₅Cl
Point d'ébullition: 82 °C (12 mmHg)
Densité: 1.125
Point d'éclair: 70 °C (158 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00269951
Numéro CAS: 873-31-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité