2-Chlorophénol-D4 (99% D)
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
PROOCILDLM16380.1EA 446 EUR InStock
PROOCILDLM16380.1 PROOCILDLM16380.25 CAMBDLM-1638-0.1
2-Chlorophénol-D4 (99% D)
2-Chlorophénol-D4
Formule: C₆HD₄ClO
MW: 132,53 g/mol
Numéro CAS: 93951-73-6
ONU: 2021
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité