2-Chloro-5-trifluorométhylphénol
Synonyms: 4-Chloro-3-hydroxybenzotrifluoride, 1-Chlor-2-hydroxy-4-(trifluormethyl)benzol
004474-5G 004474-25G
FLUO004474-5GEA 0 EUR InStock
FLUO004474-5G FLUO004474-25G
2-Chloro-5-trifluorométhylphénol
2-Chloro-5-trifluorométhylphénol
Formule: C₇H₄ClF₃O
MW: 196,56 g/mol
Point d'ébullition: 87…88 °C (38 mmHg)
Densité: 1,459 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00019995
Numéro CAS: 40889-91-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité