1-Chloro-2-octyne ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H53452.06EA 68.7 EUR InStock
H53452.06 H53452.14
1-Chloro-2-octyne ≥98%
1-Chloro-2-octyne
Formule: C₈H₁₃Cl
MW: 144,64 g/mol
Point d'ébullition: 81 °C (15 mmHg)
Densité: 0,931
Point d'éclair: 68 °C (154 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00274223
Numéro CAS: 51575-83-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité