1-Chloro-2-propanol ≥75% (remainder mainly 2-chloro-1-propanol), grade Technique
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 1-Chloropropan-2-ol, Propylene chlorohydrin, Chloropropanol
B22686.14 B22686.22
B22686.14EA 50.9 EUR InStock
B22686.14 B22686.22
1-Chloro-2-propanol ≥75% (remainder mainly 2-chloro-1-propanol), grade Technique
1-Chloro-2-propanol
Purity: 75% CAS No.: 127-00-4 Molecular Formula: CH3CH(OH)CH2Cl Formula Weight: 94.54 Flash Point: 51°(123°F) Refractive Index: 1.4370 Boiling Point: 126-127° Beilstein Reference: 773653 Merck Reference: 14,7850 UN No.: 2929 MDL No.: MFCD00004530
Formule: C₃H₇ClO
MW: 94,54 g/mol
Point d'ébullition: 126…127 °C
Densité: 1.111
Point d'éclair: 51 °C (123 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004530
Numéro CAS: 127-00-4
EINECS: 204-819-6
ONU: 2611
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,7850
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité