1-Chloro-3,4-dibromo-5-fluorobenzène ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 5-Chloro-1,2-dibromo-3-fluorobenzène5-Chloro-2,3-dibromo-1-fluorobenzène
A19536.06EA 49.2 EUR InStock
A19536.06 A19536.14
1-Chloro-3,4-dibromo-5-fluorobenzène ≥98%
1-Chloro-3,4-dibromo-5-fluorobenzène
Formule: C₆H₂Br₂ClF
MW: 288,34 g/mol
Point d'ébullition: 242 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 37…39 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00143441
Numéro CAS: 208186-78-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité