3-Chloro-4-fluorobenzonitrile ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
A15987.06 A15987.14
A15987.06EA 62.4 EUR InStock
A15987.06 A15987.14
3-Chloro-4-fluorobenzonitrile ≥98%
3-Chloro-4-fluorobenzonitrile
Purity: 98+% CAS No.: 117482-84-5 Molecular Formula: C7H3ClFN Formula Weight: 155.56 Melting Point: 68-72° Beilstein Reference: 4740501 UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00015431
Formule: C₇H₃ClFN
Point d'ébullition: 135 °C (65 mmHg)
Point de fusion: 68…72 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00015431
Numéro CAS: 117482-84-5
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité