3-Chloro-4-fluorobenzonitrile
Synonyms: 1-Chlor-3-cyan-6-fluorbenzene
004434-25G 004434-100G
FLUO004434-25GEA 0 EUR InStock
FLUO004434-25G FLUO004434-100G
3-Chloro-4-fluorobenzonitrile
3-Chloro-4-fluorobenzonitrile
Formule: C₇H₃ClFN
MW: 155,56 g/mol
Point d'ébullition: 135 °C (65 mmHg)
Point de fusion: 70…71 °C
Numéro MDL: MFCD00015431
Numéro CAS: 117482-84-5
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité