4'-Chloro-3'-(trifluorméthyl)acétophénone
Synonyms: 4-Chloro-3-(trifluoromethyl)acetophenone
013009-5G 013009-1G
FLUO013009-5GEA 0 EUR InStock
FLUO013009-5G FLUO013009-1G
4'-Chloro-3'-(trifluorméthyl)acétophénone
4'-Chloro-3'-(trifluorméthyl)acétophénone
Formule: C₉H₆ClF₃O
MW: 222,59 g/mol
Numéro MDL: MFCD03094146
Numéro CAS: 129825-11-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité