4'-Chloro-3'-nitroacétophénone ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A15121.06EA 38.3 EUR InStock
A15121.06 A15121.14
4'-Chloro-3'-nitroacétophénone ≥97%
4'-Chloro-3'-nitroacétophénone
Formule: C₈H₆ClNO₃
MW: 199,59 g/mol
Point de fusion: 96…100 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007083
Numéro CAS: 5465-65-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité