4-Chloro-3-trifluorométhylphénol
Synonyms: 2-Chloro-5-hydroxybenzotrifluoride
004472-5G 004472-25G
FLUO004472-5GEA 0 EUR InStock
FLUO004472-5G FLUO004472-25G
4-Chloro-3-trifluorométhylphénol
4-Chloro-3-trifluorométhylphénol
Formule: C₇H₄ClF₃O
MW: 196,56 g/mol
Numéro MDL: MFCD00042525
Numéro CAS: 6294-93-5
ONU: 3261
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité