2,3-Difluoro-4-hydroxybenzonitrile
CFF1025.0.5 013038-1G 013038-5G
CHMPCFF1025.0.5EA 0 EUR InStock
CHMPCFF1025.0.5 FLUO013038-1G FLUO013038-5G
2,3-Difluoro-4-hydroxybenzonitrile
2,3-Difluoro-4-hydroxybenzonitrile
Formule: C₇H₃F₂NO
MW: 155,1 g/mol
Numéro MDL: MFCD00269596
Numéro CAS: 126162-38-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité