2-Fluoro-5-méthoxybenzonitrile
Synonyms: 1-Cyan-2-fluor-5-methoxybenzene
013331-5G 013331-1G 013331-25G
FLUO013331-5GEA 0 EUR InStock
FLUO013331-5G FLUO013331-1G FLUO013331-25G
2-Fluoro-5-méthoxybenzonitrile
2-Fluoro-5-méthoxybenzonitrile
Formule: C₈H₆FNO
MW: 151,14 g/mol
Numéro MDL: MFCD00142921
Numéro CAS: 127667-01-0
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité