2-Fluoro-5-méthoxybenzonitrile ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
H32724.06EA 157 EUR InStock
H32724.06 H32724.03
2-Fluoro-5-méthoxybenzonitrile ≥98%
2-Fluoro-5-méthoxybenzonitrile
Formule: C₈H₆FNO
MW: 151,14 g/mol
Point de fusion: 81…85 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00142921
Numéro CAS: 127667-01-0
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité