Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3,5-Dibromo-4-hydroxybenzonitrile

Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
Synonyms: Bromoxynilet ses sels

EHERC10770000EA 146 EUR InStock
EHERC10770000
3,5-Dibromo-4-hydroxybenzonitrile
3,5-Dibromo-4-hydroxybenzonitrile


Formule: C₇H₃Br₂NO
MW: 276,91 g/mol
Point d'ébullition: 341 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 191…192 °C
Numéro MDL: MFCD00002153
Numéro CAS: 1689-84-5
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité