3,5-Difluoro-4-hydroxybenzonitrile ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H31620.MD H31620.03
H31620.MDEA 81.2 EUR InStock
H31620.MD H31620.03
3,5-Difluoro-4-hydroxybenzonitrile ≥97%
3,5-Difluoro-4-hydroxybenzonitrile
Purity: 97% CAS No.: 2967-54-6 Molecular Formula: C7H3F2NO Formula Weight: 155.10 Melting Point: 200-208° UN No.: 3439 MDL No.: MFCD09033181
Formule: C₇H₃F₂NO
MW: 155,1 g/mol
Point de fusion: 200…208 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09033181
Numéro CAS: 2967-54-6
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité