4-Hydroxy-3,5-diiodobenzonitrile ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Ioxynil
A13929.06 A13929.14
A13929.06EA 82.2 EUR InStock
A13929.06 A13929.14
4-Hydroxy-3,5-diiodobenzonitrile ≥97%
4-Hydroxy-3,5-diiodobenzonitrile
Purity: 97% CAS No.: 1689-83-4 Molecular Formula: C7H3I2NO Formula Weight: 370.92 Odour: Odourless Melting Point: 200-207° Beilstein Reference: 2364041 UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00016422
Formule: C₇H₃I₂NO
MW: 370,92 g/mol
Point d'ébullition: 378 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 200…207 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016422
Numéro CAS: 1689-83-4
EINECS: 216-881-1
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité