Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Fluoro-4-hydroxybenzonitrile ≥98%

Fournisseur: Thermo Scientific
Danger

H26107.03EA 214 EUR InStock
H26107.03
3-Fluoro-4-hydroxybenzonitrile ≥98%
3-Fluoro-4-hydroxybenzonitrile


Formule: C₇H₄FNO
MW: 137,11 g/mol
Point de fusion: 133…135 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00215834
Numéro CAS: 405-04-9
EINECS: None
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité