5-Fluoro-2-méthoxybenzonitrile
Synonyms: 2-Cyano-4-fluoroanisole
013333-1G 013333-25G 013333-5G
FLUO013333-1GEA 0 EUR InStock
FLUO013333-1G FLUO013333-25G FLUO013333-5G
5-Fluoro-2-méthoxybenzonitrile
5-Fluoro-2-méthoxybenzonitrile
Formule: C₈H₆FNO
MW: 151,14 g/mol
Numéro MDL: MFCD02683503
Numéro CAS: 189628-38-4
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité