4-Fluoro-2-méthoxybenzonitrile
013332-5G 013332-1G 013332-25G
FLUO013332-5GEA 0 EUR InStock
FLUO013332-5G FLUO013332-1G FLUO013332-25G
4-Fluoro-2-méthoxybenzonitrile
4-Fluoro-2-méthoxybenzonitrile
Formule: C₈H₆FNO
MW: 151,14 g/mol
Numéro MDL: MFCD04116335
Numéro CAS: 191014-55-8
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité