4-Fluoro-2-méthoxybenzonitrile ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
H26627.03 H26627.09
H26627.03EA 62.5 EUR InStock
H26627.03 H26627.09
4-Fluoro-2-méthoxybenzonitrile ≥97%
4-Fluoro-2-méthoxybenzonitrile
Purity: 97% CAS No.: 191014-55-8 Molecular Formula: C8H6FNO Formula Weight: 151.14 Melting Point: 75-77° UN No.: 3439 MDL No.: MFCD04116335
Formule: C₈H₆FNO
MW: 151,14 g/mol
Point de fusion: 75…77 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04116335
Numéro CAS: 191014-55-8
EINECS: None
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité