2'-Hydroxy-5'-méthyl-3'-nitroacétophénone
Attention
012079-25G 012079-5G
FLUO012079-25GEA 0 EUR InStock
FLUO012079-25G FLUO012079-5G
2'-Hydroxy-5'-méthyl-3'-nitroacétophénone
2'-Hydroxy-5'-méthyl-3'-nitroacétophénone
Formule: C₉H₉NO₄
MW: 195,17 g/mol
Numéro MDL: MFCD00192216
Numéro CAS: 66108-30-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité