1-Acétyl-2-naphtol ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 1-(2-Hydroxy-1-naphtyl)éthane-1-one
A18537.06EA 32.8 EUR InStock
A18537.06 A18537.14
1-Acétyl-2-naphtol ≥99%
1-Acétyl-2-naphtol
Formule: C₁₂H₁₀O₂
MW: 186,21 g/mol
Point d'ébullition: 130…132 °C (2 mmHg)
Point de fusion: 63…67 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012131
Numéro CAS: 574-19-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité