3'-Éthylacétophénone
Fournisseur: Thermo Scientific
MAYBTL00574DAEA 0 EUR InStock
MAYBTL00574DA MAYBTL00574EA
3'-Éthylacétophénone
3'-Éthylacétophénone
Formule: C₁₀H₁₂O
MW: 148,2 g/mol
Numéro MDL: MFCD00009660
Numéro CAS: 22699-70-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité