3'-Fluoro-4-méthoxyacétophénone ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A18972.06EA 65.3 EUR InStock
A18972.06 A18972.14 A18972.03
3'-Fluoro-4-méthoxyacétophénone ≥99%
3'-Fluoro-4-méthoxyacétophénone
Formule: C₉H₉FO₂
MW: 168,17 g/mol
Point d'ébullition: 147…148 °C (20 mmHg)
Point de fusion: 90…94 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00026219
Numéro CAS: 455-91-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité