4'-Isobutylacétophénone ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A10624.18 A10624.30
A10624.18EA 67.3 EUR InStock
A10624.18 A10624.30
4'-Isobutylacétophénone ≥97%
4'-Isobutylacétophénone
Purity: 97% CAS No.: 38861-78-8 Molecular Formula: C12H16O Formula Weight: 176.27 Flash Point: 54°(129°F) Refractive Index: 1.5180 Beilstein Reference: 1935275 UN No.: 1224 MDL No.: MFCD00027393
Formule: C₁₂H₁₆O
Densité: 0.952
Point d'éclair: 54 °C (129 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00027393
Numéro CAS: 38861-78-8
EINECS: 254-159-8
ONU: 1224
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité