4'-Isobutylacétophénone ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
I0417-25ML I0417-500ML I0417-100ML
TCIAI0417-25MLEA 37.4 EUR InStock
TCIAI0417-25ML TCIAI0417-500ML TCIAI0417-100ML
4'-Isobutylacétophénone ≥96.0% (par GC)
4'-Isobutylacétophénone
Formule: C₁₂H₁₆O
Point d'ébullition: 268°C
Numéro MDL: MFCD00027393
Numéro CAS: 38861-78-8
EINECS: 254-159-8
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cc99743cc02d304e102d41572c69c040b94e8b23&vid=cc99743cc02d304e102d41572c69c040b94e8b23&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité