Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Metoxi-4-vinilfenol, Sigma-Aldrich®

Fournisseur: Merck

Attention

M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200

8.43803.0025EA 441 EUR InStock
8.43803.0025
2-Metoxi-4-vinilfenol, Sigma-Aldrich®
2-Metoxi-4-vinilfenol


Formule: C₉H₁₀O₂
MW: 150,18 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00015437
Numéro CAS: 7786-61-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Melting Point 9 - 10 °C
Molar Mass 150.18 g/mol
Boiling Point 224 °C (1013 hPa)
Density 1.11 g/cm3 (14 °C)


 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité