3-Ethyl-2-iodotoluène ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 2-Ethyl-6-méthyliodobenzène1-Ethyl-2-iodo-3-méthylbenzène
A10839.06EA 58.9 EUR InStock
A10839.06 A10839.14
3-Ethyl-2-iodotoluène ≥98%
3-Ethyl-2-iodotoluène
Formule: C₉H₁₁I
MW: 246,09 g/mol
Point d'ébullition: 118…120 °C (15 mmHg)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00052855
Numéro CAS: 175277-95-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité