3-Fluoro-5-trifluorométhylphénol
Synonyms: 3-Fluoro-5-hydroxybenzotrifluoride
006432-1G 006432-5G 006432-25G
FLUO006432-1GEA 0 EUR InStock
FLUO006432-1G FLUO006432-5G FLUO006432-25G
3-Fluoro-5-trifluorométhylphénol
3-Fluoro-5-trifluorométhylphénol
Formule: C₇H₄F₄O
MW: 180,1 g/mol
Numéro MDL: MFCD00061288
Numéro CAS: 172333-87-8
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité