2-Fluoro-4-méthylbenzotrifluorure ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H32396.06EA 138 EUR InStock
H32396.06 H32396.14 H32396.03
2-Fluoro-4-méthylbenzotrifluorure ≥97%
2-Fluoro-4-méthylbenzotrifluorure
Formule: C₈H₆F₄
MW: 178,13 g/mol
Point d'ébullition: 146 °C
Densité: 1,24
Point d'éclair: 39 °C (102 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07368763
Numéro CAS: 158364-83-1
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité