Acide hexanesulfonique-1 sel de sodium ≥98.0% (par analyse titrimétrique) pour la chromatographie de paires d'ions
Fournisseur: TCI
I0344-100G I0344-25G I0344-5G
TCIAI0344-100GEA 237 EUR InStock
TCIAI0344-100G TCIAI0344-25G TCIAI0344-5G
Acide hexanesulfonique-1 sel de sodium ≥98.0% (par analyse titrimétrique) pour la chromatographie de paires d'ions
Acide hexanesulfonique-1 sel de sodium
Formule: C₆H₁₃O₃SNa
Point de fusion: 300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007542
Numéro CAS: 2832-45-3
EINECS: 220-601-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cbd900e15e6b0bcc5b73728e8a7e3b0bebee0aa8&vid=d56895c8dd24c4a50cde58a68b6c9bdaf5edf5e6&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White powder to crystal
Purity (Ion exchange titration) min. 98.0 %
Absorbance (210nm) max. 1.000
Absorbance (230nm) max. 0.300
Absorbance (254nm) max. 0.130
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité