Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,4,6-Tris(diméthylaminométhyl)phénol

Fournisseur: Roth Carl
Synonyms: DMP-30®

ROTH8621.1EA 56.9 EUR InStock
ROTH8621.1
2,4,6-Tris(diméthylaminométhyl)phénol
2,4,6-Tris(diméthylaminométhyl)phénol


Formule: C₁₅H₂₇N₃O
MW: 265,4 g/mol
Point d'ébullition: 130…135 °C (1 mmHg)
Densité: 0,974 g/cm³ (15 °C)
Numéro MDL: MFCD00008330
Numéro CAS: 90-72-2
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité