4-Nitro-3-trifluorométhylphénol
Synonyms: α,α,α-Trifluoro-4-nitro-m-cresol, 5-Hydroxy-2-nitrobenzotrifluoride
006617-1G 006617-5G 006617-25G
FLUO006617-1GEA 0 EUR InStock
FLUO006617-1G FLUO006617-5G FLUO006617-25G
4-Nitro-3-trifluorométhylphénol
4-Nitro-3-trifluorométhylphénol
Formule: C₇H₄F₃NO₃
MW: 207,11 g/mol
Point d'ébullition: 135…138 °C (0.01 mmHg)
Point de fusion: 81 °C
Numéro MDL: MFCD00014714
Numéro CAS: 88-30-2
EINECS: 201-818-2
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité