2-Nitro-4-trifluorométhylphénol
Synonyms: 4-Hydroxy-3-nitrobenzotrifluoride
009266-1G 009266-5G
FLUO009266-1GEA 0 EUR InStock
FLUO009266-1G FLUO009266-5G
2-Nitro-4-trifluorométhylphénol
2-Nitro-4-trifluorométhylphénol
Formule: C₇H₄F₃NO₃
MW: 207,11 g/mol
Numéro MDL: MFCD00009791
Numéro CAS: 400-99-7
EINECS: 206-927-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité